Learn More
4-Ácido Nitrobenzoico-D4, TRC
Código de producto. 30484166
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30484166 25 mg
30484053 100 mg
30464998 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30484166 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN49355225MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 171777-66-5
Fórmula molecular C7 D4 H N O4
Peso molecular (g/mol) 171.14
Sinónimo p-Nitrobenzoic Acid-d4, NSC 7707-d4, Nitrodracylic Acid-d4, p-Carboxynitrobenzene-d4, p-Nitrobenzenecarboxylic Acid-d4, p-Nitrobenzoic Acid-d4, 4-Nitrobenzoic-d4 Acid
Nombre IUPAC 2,3,5,6-tetradeuterio-4-ácido nitrobenzoico
SMILES [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitrobenzoic Acid-d4
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H5NO4/c9-7(10)5-1-3-6(4-2-5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)/i1D,2D,3D,4D
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.047