Learn More
Ácido 4-nitrobenzoico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
4-Nitrobenzoic acid used as an intermediate for bulk drugs especially in the manufacturing of folic acid and in the manufacturing of PABA, DABA & dye intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El ácido 4-nitrobenzoico se utiliza como sustancia intermedia para los medicamentos a granel, especialmente en la fabricación de ácido fólico y en la fabricación de PABA, DABA e intermedio colorante.
Solubilidad
Muy ligeramente soluble en agua fría.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes y bases oxidantes.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 4-Nitrobenzoic acid |
| Punto de fusión | 239°C to 241°C |
| Densidad | 1.61 |
| Cantidad | 5000 g |
| Beilstein | 973593 |
| Índice Merck | 14,6589 |
| Información de solubilidad | Very slightly soluble in cold water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 167.12 |
| Porcentaje de pureza | 99% |