Learn More
Ácido 4-nitrobenzoico-2,6-d2, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Nitrobenzoic-2,6-D2 Acid |
| CAS | 117868-95-8 |
| Fórmula molecular | C7 D2 H3 N O4 |
| Cantidad | 0.1 g |
| Sinónimo | Benzoic-2,6-d2 acid, 4-nitro- (9 CI), Benzoic-2,6-d2 acid, p-nitro- (6 CI), 4-Nitrobenzoic-2,6-d2 acid, 4-Nitrobenzoic acid-d2, p-Nitrobenzoic acid-2,6-d2, 4-Nitrobenzoic-2,6-D2 acid |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C7H5NO4/c9-7(10)5-1-3-6(4-2-5)8(11)12/h1-4 H,(H,9,10)/i1D,2 D |
| SMILES | [2 H]c1cc(cc([2 H])c1C(=O)O)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | Ácido 2,6-dideuterio-4-nitrobenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 169.1312 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 169.0344 g/mol |
| Mostrar más |