Learn More
4-Nitrobenzo-18-corona-6, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11433187
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11433187 5 g 5 g
11423187 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11433187 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16138.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 53408-96-1 | C16H23NO8 | 357.359 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53408-96-1
Fórmula molecular C16H23NO8
Peso molecular (g/mol) 357.359
Número MDL MFCD00143207
Clave InChI LQXOKBZWNFJJGI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-nitrobenzo-18-crown-6, 4'-nitrobenzo-18-crown 6-ether, nitrobenzo-18-crown-6, 18-nitro-2,3,5,6,8,9,11,12,14,15-decahydro-1,4,7,10,13,16-benzohexaoxacyclooctadecine, 20-nitro-2,5,8,11,14,17-hexaoxabicyclo 16.4.0 docosa-1 18 ,19,21-triene, 4'-nitrobenzo-18-crown-6, lqxokbzwnfjjgi-uhfffaoysa, 2,3-4-nitrobenzo-1,4,7,10,13,16-hexaoxacycloocta, 2,3-4-nitrobenzo-1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadec-2-ene
PubChem CID 602198
Nombre IUPAC 20-nitro-2,5,8,11,14,17-hexaoxabiciclo[16.4.0]docosa-1(18),19,21-trieno
SMILES C1COCCOCCOC2=C(C=CC(=C2)[N+](=O)[O-])OCCOCCO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitrobenzo-18-crown-6
Punto de fusión 84°C to 86°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 357.35
Porcentaje de pureza 99%