Learn More
4-Nitrobenzhidrazida, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11499146
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11499146 10 g 10 g
11409156 50 g 50 g
11419156 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11499146 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18016.09
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 636-97-5 | C7H7N3O3 | 181.151 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 636-97-5
Fórmula molecular C7H7N3O3
Peso molecular (g/mol) 181.151
Número MDL MFCD00007604
Clave InChI FKZXYJYTUSGIQE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-nitrobenzhydrazide, p-nitrobenzhydrazide, 4-nitrobenzoylhydrazine, p-nitrobenzohydrazide, p-nitrobenzoylhydrazide, p-nitrobenzoic hydrazide, p-nitrobenzoic acid hydrazide, p-nitrobenzoyl hydrazine, 4-nitrobenzoic acid hydrazide, 4-nitrobenzoyl hydrazide
PubChem CID 3693744
ChEBI CHEBI:66928
Nombre IUPAC 4-nitrobenzohidrazida
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)NN)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitrobenzhydrazide
Punto de fusión ∼216°C (decomposition)
Cantidad 10 g
Beilstein 519882
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.15
Porcentaje de pureza ≥98%