Learn More
Cloruro de 4-nitrobencenosulfonilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Nitrobenzenesulfonyl Chloride |
| CAS | 98-74-8 |
| Fórmula molecular | C6 H4 Cl N O4 S |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H4ClNO4S/c7-13(11,12)6-3-1-5(2-4-6)8(9)10/h1-4H |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1ccc(cc1)S(=O)(=O)Cl |
| Nombre IUPAC | cloruro de 4-nitrobencenosulfonilo |
| Peso molecular (g/mol) | 221.62 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 220.955 |