Learn More
Cloruro de 4-nitrobencenosulfonil, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11418427
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11418427 25 g 25 g
11428427 100 g 100 g
11438427 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11418427 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18512.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 98-74-8 | C6H4ClNO4S | 221.61 g/mol
4-Nitrobenzenesulfonyl chloride is used as an intermediate for the synthesis of pharmaceuticals like foscmprenavir, darunavir and amprenavir. It is involved in the preparation of N-nosyl-alpha-amino acid for peptide synthesis. It is also used for stereoselective α-glucosylation of partially protected carbohydrates in association with silver tri-fluoromethanesulfonate, N,N-dimethylacetamide and triethylamine. It is widely used for the synthesis of hydroxylamines of sulfadiazine, sulfamethoxazole and [Cu(bipy)2Cl](nbs) (1) (bipy = 2,2'-bipyridine, nbs = 4-nitrobenzenesulfonate).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de 4-nitrobencenosulfonil se utiliza como intermediario para la síntesis de fármacos como foscmprenavir, darunavir y amprenavir. Se emplea en la preparación del N-nosil-alfa-amino ácido para la síntesis de péptidos. También se utiliza para la α-glucosilación estereoselectiva de carbohidratos parcialmente protegidos en asociación con trifluorometansulfonato de plata, N,N-dimetilacetamida y trietilamina. Se utiliza ampliamente para la síntesis de hidroxilaminas de sulfadiazina, sulfametoxazol y [Cu(bipy)2Cl](nbs) (1) (bipy = 2,2′-bipiridina, nbs = 4-nitrobencenosulfonato).
Solubilidad
Soluble en tolueno, tetrahidrofurano, cloruro de metileno y acetato de etilo. No soluble en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98-74-8
Fórmula molecular C6H4ClNO4S
Peso molecular (g/mol) 221.61
Número MDL MFCD00007445
Clave InChI JXRGUPLJCCDGKG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-nitrobenzenesulfonylchloride, 4-nitrobenzene-1-sulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-nitro, 4-nitrobenzenesulphonyl chloride, 4-nitrophenylsulfonyl chloride, p-nitrophenylsulfonyl chloride, 4-nitrobenzenesulfonic acid chloride, p-nitrobenzenesulfonyl chloride, 4-nitrobenzenesulphonylchloride, 4-nitro-benzenesulfonyl chloride
PubChem CID 7404
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitrobenzenesulfonyl chloride
Punto de fusión 76°C to 80°C
Punto de ebullición 143°C to 144°C (1.5 mmHg)
Cantidad 25 g
Número UN UN3261
Beilstein 746543
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in toluene,tetrahydrofuran,methylene chloride and ethyl acetate. Insoluble in water.
Nombre IUPAC cloruro de 4-nitrobencenosulfonilo
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.62
Porcentaje de pureza 97%