Learn More
4-Nitrobencenosulfonamida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11419256
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11419256 25 g 25 g
11409256 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11419256 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18101.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-02-2027
Añadir a la cesta
CAS: 6325-93-5 | C6H6N2O4S | 202.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6325-93-5
Fórmula molecular C6H6N2O4S
Peso molecular (g/mol) 202.18
Número MDL MFCD00007937
Clave InChI QWKKYJLAUWFPDB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzenesulfonamide, 4-nitro, p-nitrobenzenesulfonamide, 4-nitrobenzolesulfamide, p-nitrophenylsulfonamide, 4-nitrobenzenesulphonamide, benzenesulfonamide, p-nitro, 4-nitro-benzenesulfonamide, unii-tuf52o8y8b, tuf52o8y8b, 4-nitrobenzene-1-sulfonamide
PubChem CID 22784
Nombre IUPAC 4-nitrobencenosulfonamida
SMILES NS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitrobenzenesulfonamide
Punto de fusión 178°C to 181°C
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.19
Porcentaje de pureza 97%