Learn More
4-nitrobencenometanol, TRC
Código de producto. 30470972
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30470972 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30470972 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN49352010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitrobenzenemethanol
CAS 619-73-8
Fórmula molecular C7H7NO3
Cantidad 10 g
Sinónimo (4-Nitrophenyl)methanol, 1-(Hydroxymethyl)-4-nitrobenzene, 4-(Hydroxymethyl)nitrobenzene, 4-Nitrobenzenemethanol, 4-Nitrobenzyl alcohol, NSC 5389, p-(Hydroxymethyl)nitrobenzene, p-Nitrobenzyl alcohol, p-Nitrophenylmethanol, p-Nitrobenzyl Alcohol
Fórmula InChI InChI=1S/C7H7NO3/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-4,9H,5H2
SMILES OCc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC (4-nitrofenol)metanol
Peso molecular (g/mol) 153.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.0426