Learn More
Ácido 4-nitrobencenoetanosulfónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Nitrobenzeneethanesulfonic Acid |
| CAS | 192775-41-0 |
| Fórmula molecular | C8H9NO5S |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 2-(4-Nitrophenyl)-1-ethanesulfonic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H9NO5S/c10-9(11)8-3-1-7(2-4-8)5-6-15(12,13)14/h1-4H,5-6H2,(H,12,13,14) |
| SMILES | OS(=O)(=O)CCc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(4-nitrofenil)etanosulfónico |
| Peso molecular (g/mol) | 231.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 231.0201 |