Learn More
Tetrafluoroborato de 4-nitrobencenodiazonio, TRC
Código de producto. 30476402
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30476402 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30476402 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN49353010G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitrobenzenediazonium Tetrafluoroborate
CAS 456-27-9
Fórmula molecular C6 H4 N3 O2 . B F4
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H4N3O2.BF4/c7-8-5-1-3-6(4-2-5)9(10)11;2-1(3,4)5/h1-4H;/q+1;-1
SMILES [O-][N+](=O)c1ccc(cc1)[N+]#N.F[B-](F)(F)F
Nombre IUPAC 4-nitrobencenodiazonio;tetrafluoroborato
Peso molecular (g/mol) 236.92
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.0333