Learn More
Tetrafluoroborato de 4-nitrobencenodiazonio, TRC
Código de producto. 30480888
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30480888 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30480888 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN493530500MG
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitrobenzenediazonium Tetrafluoroborate
CAS 456-27-9
Fórmula molecular C6 H4 N3 O2 . B F4
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H4N3O2.BF4/c7-8-5-1-3-6(4-2-5)9(10)11;2-1(3,4)5/h1-4H;/q+1;-1
SMILES [O-][N+](=O)c1ccc(cc1)[N+]#N.F[B-](F)(F)F
Nombre IUPAC 4-nitrobencenodiazonio;tetrafluoroborato
Peso molecular (g/mol) 236.92
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.0333