Learn More
Tetrafluoroborato de 4-nitrobenzendiazonio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15431538
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15431538 1 g 1 g
15441538 5 g 5 g
15451538 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15431538 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55315.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 456-27-9 | C6H4BF4N3O2 | 236.92 g/mol
4-Nitrobenzenediazonium tetrafluoroborate is widely used as a standard reagent in organic synthesis. It is used as a dye for enterochromaffin cells. It is used for the spectrophotometric determination of common aromatic diisocyanates [toluene-2,4-diyl diisocyanate and 4,4'-methylenebis(phenyl isocyanate)] and gallic acid. It is also used for tissue staining and determination of trace phenols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El tetrafluoroborato de 4-nitrobenzendiazonio se utiliza ampliamente como reactivo estándar en la síntesis orgánica. Se utiliza como colorante para las células enterocromafines. Se utiliza para la determinación espectrofotométrica de diisocianatos aromáticos comunes [tolueno-2,4-diisocianato de diilo y 4,4′-metilenebis(isocianato de fenilo)] y ácido gálico. También se utiliza para la tinción de tejidos y la determinación de trazas de fenoles.
Solubilidad
Soluble en acetonitrilo y dimetilsulfóxido.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar en lugar fresco. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Incompatible con las bases fuertes, los agentes oxidantes fuertes y la humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 456-27-9
Fórmula molecular C6H4BF4N3O2
Peso molecular (g/mol) 236.92
Número MDL MFCD00012005
Clave InChI AFULQCYCQAHYIP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-nitrobenzenediazonium tetrafluoroborate, ccris 3641, unii-2uxo615r4o, p-nitrobenzenediazonium tetrafluoroborate, benzenediazonium, 4-nitro-, tetrafluoroborate 1-, p-nitrophenyldiazonium fluoborate, p-nitrobenzenediazonium fluoborate, 4-nitrobenzenediazonium fluoborate, p-nitrobenzenediazonium fluoroborate, 4-nitrobenzenediazonium fluoroborate
PubChem CID 68006
Nombre IUPAC 4-nitrobencenodiazonio;tetrafluoroborato
SMILES F[B-](F)(F)F.[O-][N+](=O)C1=CC=C(C=C1)[N+]#N
Spécification
Nombre del producto químico o material 4-Nitrobenzenediazonium tetrafluoroborate
Punto de fusión 144°C to 148°C
Cantidad 1 g
Número UN UN2923
Beilstein 3599869
Información de solubilidad Soluble in acetonitrile and dimethyl sulfoxide.
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.92
Porcentaje de pureza 97%
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.