Learn More
Éster de pinacol del ácido 4-nitrobencenoborónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15499617
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15499617 1 g 1 g
15409627 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15499617 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52848.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 171364-83-3 | C12H16BNO4 | 249.073 g/mol
4-Nitrobenzeneboronic acid pinacol ester is a reactant involved in synthesis of aryl azides, arylation of allylic chlorides, synthesis of RNA conjugates, alkoxycarbonylation, synthesis of mTOR and PI3K inhibitors as antitumor agents, electro oxidative synthesis of biaryls.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El éster de pinacol del ácido 4-nitrobencenoborónico es un reactivo que participa en la síntesis de azidas de arilo, la arilación de cloruros alílicos, la síntesis de conjugados de ARN, la alcoxicarbonilación, la síntesis de inhibidores mTOR y PI3K como agentes antitumorales y la síntesis electrooxidativa de biarilos.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco y en un recipiente bien sellado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 171364-83-3
Fórmula molecular C12H16BNO4
Peso molecular (g/mol) 249.073
Número MDL MFCD02179437
Clave InChI LUWACRUAJXZANC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,4,5,5-tetramethyl-2-4-nitrophenyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-nitrophenylboronic acid pinacol ester, 4-nitrophenylboronic acid, pinacol ester, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl nitrobenzene, 4-nitrophenyl boronic acid, pinacol ester, 1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-4-nitrophenyl, pubchem8088, pinacol 4-nitrophenyl boronate;, 4-nitrophenylboronate pinacol ester;, para-nitrobenzeneboronic acid pinacol ester;
PubChem CID 2773555
Nombre IUPAC 4,4,5,5-tetrametil-2-(4-nitrofenil)-1,3,2-dioxaborolano
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=C(C=C2)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitrobenzeneboronic acid pinacol ester
Punto de fusión 108°C to 109°C
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.08
Porcentaje de pureza 98%