Learn More
Ácido 4-nitrobencenoborónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11312939
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11312939 1 g 1 g
11322939 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11312939 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27767.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 24067-17-2 | C6H6BNO4 | 166.93 g/mol
It is reagent used forligand-free palladium-catalyzed Suzuki-Miyaura cross-couplings, ruthenium catalyzed direct arylation of benzylic sp3 carbons of acyclic amines, Diels-Alder or C-H activation reactions, regioselective Suzuki-Miyaura coupling and tandem palladium-catalyzed intramolecular aminocarbonylation and annulations, N-arylation of phenylurea using copper acetylacetonate catalyst, environmentally benign one-pot synthesis through a double arylation process, copper-mediated cyanation, copper-catalyzed arylations regioselective glycosylations. Suzuki couplings followed by arylations, X-ray absorption on rhodium-grafted hydrotalcite catalyst for heterogeneous 1,4-addition reaction of organoboron reagents to electron deficient olefins. It is used in Preparation of combretastatin analogs as potential antitumor agents and human immunodeficiency virus (HIV) protease inhibitors with antiviral activities against drug-resistant viruses
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un reactivo que se utiliza para acoplamientos cruzados de Suzuki-Miyaura catalizados por paladio sin ligandos; la arilación directa catalizada por rutenio de carbones sp3 bencílicos de aminas acíclicas; reacciones de activación de Diels-Alder o C-H; el acoplamiento de Suzuki-Miyaura regioselectivo y aminocarbonilación y anulaciones intramoleculares catalizadas por paladio en tándem; la N-arilación de la fenilurea mediante un catalizador de acetilacetonato de cobre, síntesis en un solo recipiente respetuosa con el medioambiente mediante un proceso de doble arilación; la cianación mediada por cobre; las glicosilaciones regioselectivas de arilaciones catalizadas por cobre. Acoplamientos de Suzuki seguidos de arilaciones; la absorción de rayos X en un catalizador de hidrotalcita injertado en rodio para la reacción 1,4-adición heterogénea de reactivos de organoborano a olefinas con deficiencia de electrones. Se utiliza en la preparación de análogos de la combretastatina como potenciales agentes antitumorales e inhibidores de la proteasa del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) con actividades antivirales contra los virus resistentes a los medicamentos.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en condiciones secas y frías. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24067-17-2
Fórmula molecular C6H6BNO4
Peso molecular (g/mol) 166.93
Número MDL MFCD00161360
Clave InChI NSFJAFZHYOAMHL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-nitrophenyl boronic acid, 4-nitrobenzeneboronic acid, p-nitrophenylboronic acid, 4-nitrophenylboronicacid, p-nitrophenyl boronic acid, 4-nitro phenyl boronic acid, boronic acid, 4-nitrophenyl, boronic acid, b-4-nitrophenyl, 4-borononitrobenzene
PubChem CID 2773552
Nombre IUPAC ácido (4-nitroferil)borónico
SMILES OB(O)C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitrobenzeneboronic acid
Punto de fusión ∽285°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.93
Porcentaje de pureza 95%