Learn More
4-nitrobencenoazomalononitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Nitrobenzeneazomalononitrile |
| CAS | 1080-02-0 |
| Fórmula molecular | C9 H5 N5 O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H5N5O2/c10-5-8(6-11)13-12-7-1-3-9(4-2-7)14(15)16/h1-4,8H/b13-12+ |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1ccc(cc1)N=NC(C#N)C#N |
| Nombre IUPAC | 2-[(E)-(4-nitrofenil)diazenil]propanodinitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 215.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 215.0443 |