Learn More
4-Nitrobenzamidina, clorhidrato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Nitrobenzamidine','Hydrochloride |
| CAS | 15723-90-7 |
| Fórmula molecular | C7 H7 N3 O2 . Cl H |
| Cantidad | 2 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H7N3O2.ClH/c8-7(9)5-1-3-6(4-2-5)10(11)12;/h1-4H,(H3,8,9);1H |
| SMILES | Cl.NC(=N)c1ccc(cc1)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | clorhidrato de 4-nitrobencenocarboximidamida |
| Peso molecular (g/mol) | 201.61 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 201.0305 |