Learn More
4-nitrobenzaldehído, TRC
Código de producto. 30478431
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30478431 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30478431 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN492130100G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitrobenzaldehyde
CAS 555-16-8
Fórmula molecular C7 H5 N O3
Cantidad 100 g
Sinónimo 4-Nitrobenzaldehyde
Fórmula InChI InChI=1S/C7H5NO3/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-5H
SMILES [O-][N+](=O)c1ccc(C=O)cc1
Nombre IUPAC 4-nitrobenzaldehído
Peso molecular (g/mol) 151.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.0269