Learn More
4-nitrobenzaldehído, Mikromol™
Descripción
4-nitrobenzaldehído
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Nitrobenzaldehyde |
| CAS | 555-16-8 |
| Nombres de analitos o componentes | 4-Nitrobenzaldehyde |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C7 H5 N O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 4-Nitrobenzaldehyde, Chloramphenicol Impurity B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H5NO3/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-5H |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1ccc(C=O)cc1 |
| Nombre IUPAC | 4-nitrobenzaldehído |
| Mostrar más |