Learn More
4-nitrobenzaldehído-d4, TRC
Código de producto. 30478011
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30478011 50 mg 50 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30478011 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN49213250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitrobenzaldehyde-d4
CAS 1020718-72-2
Fórmula molecular C7 2H4 H N O3
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H5NO3/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-5H/i1D,2D,3D,4D
SMILES [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1C=O)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 2,3,5,6-tetradeuterio-4-nitrobenzaldehído
Peso molecular (g/mol) 155.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.0521