Learn More
4-Nitrobenzaldehído, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11954801 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11954801 500 g Frasco de plástico 500 g
10255630 25 g Frasco de plástico 25 g
10736581 100 g Frasco de plástico 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11954801 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 156995000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 555-16-8 | C7H5NO3 | 151.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 555-16-8
Fórmula molecular C7H5NO3
Peso molecular (g/mol) 151.12
Número MDL MFCD00007346
Clave InChI BXRFQSNOROATLV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-nitrobenzaldehyde, benzaldehyde, 4-nitro, p-formylnitrobenzene, benzaldehyde, p-nitro, 4-nitrobenzaldehydde, 4-nitro-benzaldehyde, 4-formylnitrobenzene, p-nitro benzaldehyde, 4-nitro benzaldehyde, ccris 1675
PubChem CID 541
ChEBI CHEBI:66926
Nombre IUPAC 4-nitrobenzaldehído
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(C=O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitrobenzaldehyde
Punto de fusión 105.0°C to 106.0°C
Color Amarillo a marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal O2NC6H4CHO
Cantidad 500 g
Beilstein 07,256
Índice Merck 14,6587
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in glacial acetic acid,soluble in alcohol and benzene,slightly soluble in ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.12
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Nitrobenzaldehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.