Learn More
4-Nitrobenzaldehído, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11444773
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11444773 100 g 100 g
11434773 25 g 25 g
11454773 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11444773 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11655.22
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 555-16-8 | C7H5NO3 | 151.12 g/mol
4-Nitrobenzaldehyde is used in the preparation of homoallylic alcohols. It is also involved in the development and evaluation of a series of tripeptide organocatalysts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-nitrobenzaldehído se utiliza en la preparación de alcoholes homoalílicos. También participa en el desarrollo y la evaluación de una serie de organocatalizadores tripeptídicos.
Solubilidad
Soluble en agua, etanol, benceno y ácido acético glacial. Ligeramente soluble en éter.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, bases fuertes y agentes reductores fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 555-16-8
Fórmula molecular C7H5NO3
Peso molecular (g/mol) 151.12
Número MDL MFCD00007346
Clave InChI BXRFQSNOROATLV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-nitrobenzaldehyde, benzaldehyde, 4-nitro, p-formylnitrobenzene, benzaldehyde, p-nitro, 4-nitrobenzaldehydde, 4-nitro-benzaldehyde, 4-formylnitrobenzene, p-nitro benzaldehyde, 4-nitro benzaldehyde, ccris 1675
PubChem CID 541
ChEBI CHEBI:66926
Nombre IUPAC 4-nitrobenzaldehído
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(C=O)C=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-Nitrobenzaldehyde
Punto de fusión 104°C to 106°C
Cantidad 100 g
Beilstein 386796
Sensibilidad Air Sensitive
Índice Merck 14,6587
Información de solubilidad Soluble in water,ethanol,benzene,glacial acetic acid. Slightly soluble in ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.12
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Nitrobenzaldehyde
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Hazard Statement
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: p-Nitrobenzaldehyde