Learn More
4-Nitroanisol, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10745021 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
250 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10745021 5 g Frasco de vidrio 5 g
10041540 250 g Frasco de vidrio 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10745021 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 147020050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22.30€
    19.65€ / 5 g
    Ahorro 2.65€
    11% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 100-17-4 | C7H7NO3 | 153.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100-17-4
Fórmula molecular C7H7NO3
Peso molecular (g/mol) 153.14
Número MDL MFCD00007327
Clave InChI BNUHAJGCKIQFGE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-nitroanisole, p-nitroanisole, 4-methoxynitrobenzene, p-methoxynitrobenzene, benzene, 1-methoxy-4-nitro, nitroanisole, p-nitroanisol, anisole, p-nitro, 4-nitrophenyl methyl ether, unii-g989z7wolh
PubChem CID 7485
ChEBI CHEBI:1911
Nombre IUPAC 1-metoxi-4-nitrobenceno
SMILES COC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitroanisole
Nombre de nota 99+%
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 51.0°C to 53.0°C
Color Marrón a verde
Densidad 1.2300g/mL
Punto de ebullición 260.0°C
Temperatura de inflamación 130°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal O2NC6H4OCH3
Cantidad 5 g
Beilstein 06, 230
Índice Merck 15, 6671
Gravedad específica 1.23
Información de solubilidad Solubility in water: 0.468g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.14
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Crystals
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Nitroanisole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.