Learn More
4-Nitroanisol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11499436
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11499436 1000 g 1000 g
11409446 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11499436 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19152.0B
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 100-17-4 | C7H7NO3 | 153.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100-17-4
Fórmula molecular C7H7NO3
Peso molecular (g/mol) 153.14
Número MDL MFCD00007327
Clave InChI BNUHAJGCKIQFGE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-nitroanisole, p-nitroanisole, 4-methoxynitrobenzene, p-methoxynitrobenzene, benzene, 1-methoxy-4-nitro, nitroanisole, p-nitroanisol, anisole, p-nitro, 4-nitrophenyl methyl ether, unii-g989z7wolh
PubChem CID 7485
ChEBI CHEBI:1911
Nombre IUPAC 1-metoxi-4-nitrobenceno
SMILES COC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitroanisole
Punto de fusión 50°C to 54°C
Densidad 1.233
Punto de ebullición 260°C
Temperatura de inflamación 130°C (266°F)
Cantidad 1000 g
Número UN UN3458
Beilstein 1865361
Índice Merck 14,6585
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.14
Porcentaje de pureza 97%