Learn More
4-Nitroanilina, TRC
Código de producto. 30472356
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Código de producto. Cantidad
30472356 5 g
1 options
Código de producto. 30472356 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN4917705G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitroaniline
CAS 100-01-6
Fórmula molecular C6 H6 N2 O2
Cantidad 5 g
Sinónimo Benzenamine, 4-nitro-, Aniline, p-nitro- (8CI), 4-Nitrobenzenamine, 1-Amino-4-nitrobenzene, 4-Amino-1-nitrobenzene, 4-Aminonitrobenzene, 4-Nitro-1-aminobenzene, 4-Nitroaniline, 4-Nitrophenylamine, Azoamine Red Zh, C.I. 37035, C.I. Azoic Diazo Component 37, C.I. Developer 17, Developer P, Devol Red GG, Fast Red 2G Base, Fast Red Base 2J, Fast Red Base GG, Fast Red GG Base, Fast Red MP Base, Fast Red P Base, NSC 9797, Naphtoelan Red GG Base, Nitrazol CF extra, PNA, Red 2G Base, Shinnippon Fast Red GG Base, p-Aminonitrobenze, p-Aminonitrobenzene, p-Nitraniline, p-Nitroaniline, p-Nitrophenylamine
Fórmula InChI InChI=1S/C6H6N2O2/c7-5-1-3-6(4-2-5)8(9)10/h1-4H,7H2
SMILES Nc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 4-nitroanilina
Peso molecular (g/mol) 138.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.0429