Learn More
4-Nitroanilina, pura, Fisher Chemical
Código de producto. 10538250 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Envase:
Tarro de cristal
Tamaño de la unidad:
100 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10538250 100 g Tarro de cristal 100 GR
1 options
Código de producto. 10538250 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor N/2600/48
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 100-01-6
Punto de fusión 146°C
Color Amarillo
pH . 7
Punto de ebullición 332°C
Envase Tarro de cristal
Fórmula molecular C6H6N2O2
Número MDL MFCD00007858
Cantidad 100 g
Sinónimo p-nitroaniline, p-nitraniline, 4-nitrobenzenamine, p-aminonitrobenzene, 4-nitraniline, benzenamine, 4-nitro, p-nitrophenylamine, 1-amino-4-nitrobenzene, aniline, p-nitro, developer p
Clave InChI TYMLOMAKGOJONV-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Nombre IUPAC 4-nitroanilina
Peso molecular (g/mol) 138.13
PubChem CID 7475
ChEBI CHEBI:17064
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.13g/mol
Presión de vapor 1mmHg 142
Forma física Sólido