Learn More
4-nitroanilina, ≥ 99,0 % (HPLC), Honeywell™ Fluka™
Código de producto. 15696900 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15696900 25 g Frasco de vidrio 25 g
15686900 100 g Frasco de vidrio 100 g
15606910 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15696900 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 7268025G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Indicador (en disolventes no acuosos), ≥ 99,0 %
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100-01-6
Fórmula molecular C6H6N2O2
Peso molecular (g/mol) 138.13
Número MDL MFCD00007858
Clave InChI TYMLOMAKGOJONV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7475
ChEBI CHEBI:17064
Nombre IUPAC 4-nitroanilina
SMILES NC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitroaniline
Punto de fusión 146°C to 149°C
Color Amarillo
Densidad 1.44 g/cm3
pH 7
Punto de ebullición 260°C
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal O2NC6H4NH2
Cantidad 25 g
Número UN UN1661
Beilstein 508690
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.12g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.0% (HPLC)
Forma física Crystals