Learn More
4-Nitroanilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11424183
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
5000 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11424183 5000 g 5000 g
11414183 250 g 250 g
11404183 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11424183 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10369.0I
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 100-01-6 | C6H6N2O2 | 138.13 g/mol
p-Nitroaniline is a a common chromophore and potentially useful syntetic reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicación
La p-nitroanilina es un cromóforo común y un reactivo sintético potencialmente útil.
Solubilidad
Soluble en agua caliente y alcohol.
Notas
Almacenar a 4 °C. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100-01-6
Fórmula molecular C6H6N2O2
Peso molecular (g/mol) 138.13
Número MDL MFCD00007858
Clave InChI TYMLOMAKGOJONV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-nitroaniline, p-nitraniline, 4-nitrobenzenamine, p-aminonitrobenzene, 4-nitraniline, benzenamine, 4-nitro, p-nitrophenylamine, 1-amino-4-nitrobenzene, aniline, p-nitro, developer p
PubChem CID 7475
ChEBI CHEBI:17064
Nombre IUPAC 4-nitroanilina
SMILES NC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitroaniline
Punto de fusión 147°C to 149°C
Densidad 1.437
Punto de ebullición 260°C (100 mmHg)
Temperatura de inflamación 165°C (329°F)
Olor Amine-like
Cantidad 5000 g
Número UN UN1661
Beilstein 508690
Índice Merck 14,6584
Información de solubilidad Soluble in hot water and alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.13
Porcentaje de pureza 98%