Learn More
4-Nitroanilina-2,3,5,6-D4, TRC
Código de producto. 30473384
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30473384 50 mg
30470330 250 mg
30466133 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30473384 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN49177250MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64164-08-5
Fórmula molecular C6 D4 H2 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 142.1487
Sinónimo Benzen-2,3,5,6-d4-amine, 4-nitro-, 4-Nitrobenzen-2,3,5,6-d4-amine, 2,3,5,6-Tetradeuterio-4-nitroaniline, 1-Amino-4-nitrobenzene-d4, 4-Nitroaniline-d4, p-Aminonitrobenzene-d4, p-Nitroaniline-d4
Nombre IUPAC 2,3,5,6-tetradeuterio-4-nitroanilina
SMILES [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1N)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitroaniline-2,3,5,6-D4
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H6N2O2/c7-5-1-3-6(4-2-5)8(9)10/h1-4H,7H2/i1D,2D,3D,4D
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.068