Learn More
4-nitroanilina-2,3,5,6-d4, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Nitroaniline-2,3,5,6-D4 |
| CAS | 64164-08-5 |
| Fórmula molecular | C6 D4 H2 N2 O2 |
| Cantidad | 0.1 g |
| Sinónimo | Benzen-2,3,5,6-d4-amine, 4-nitro-, 4-Nitrobenzen-2,3,5,6-d4-amine, 2,3,5,6-Tetradeuterio-4-nitroaniline, 1-Amino-4-nitrobenzene-d4, 4-Nitroaniline-d4, p-Aminonitrobenzene-d4, p-Nitroaniline-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C6H6N2O2/c7-5-1-3-6(4-2-5)8(9)10/h1-4 H,7H2/i1D,2 D,3 D,4 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c(c([2 H])c([2 H])c1N)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 2,3,5,6-tetradeuterio-4-nitroanilina |
| Peso molecular (g/mol) | 142.1487 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 142.068 g/mol |
| Show More |