Learn More
4'-Nitroacetofenona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11421568
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11421568 50 g 50 g
11431568 250 g 250 g
11411568 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11421568 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13877.18
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 100-19-6 | C8H7NO3 | 165.15 g/mol
4'-Nitroacetophenone is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4′-nitroacetofenona es una importante materia prima e intermedio utilizado en la síntesis orgánica, y en productos farmacéuticos y agroquímicos.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes y alcalinos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100-19-6
Fórmula molecular C8H7NO3
Peso molecular (g/mol) 165.15
Número MDL MFCD00007355
Clave InChI YQYGPGKTNQNXMH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-nitroacetophenone, 4'-nitroacetophenone, 4-nitroacetophenone, 1-4-nitrophenyl ethanone, p-acetylnitrobenzene, paranitroacetophenone, p-nitrophenyl methyl ketone, 1-4-nitrophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-4-nitrophenyl, pnap
PubChem CID 7487
ChEBI CHEBI:28735
Nombre IUPAC 1-(4-nitrofenil)etanona
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-Nitroacetophenone
Punto de fusión 77°C to 81°C
Punto de ebullición 201°C to 202°C
Temperatura de inflamación 149°C (300°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Cantidad 50 g
Beilstein 607777
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.15
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4'-Nitroacetophenone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Nitroacetophenone