Learn More
4'-Nitroacetanilida, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10249650 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10249650 25 g Frasco de vidrio 25 g
10005670 100 g Frasco de vidrio 100 GR
10668904 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10249650 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 415750250
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 104-04-1 | C8H8N2O3 | 180.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 104-04-1
Fórmula molecular C8H8N2O3
Peso molecular (g/mol) 180.16
Número MDL MFCD00007303
Clave InChI NQRLPDFELNCFHW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4'-nitroacetanilide, n-4-nitrophenyl acetamide, 4-nitroacetanilide, p-nitroacetanilide, acetamide, n-4-nitrophenyl, n-acetyl-4-nitroaniline, p-acetamidonitrobenzene, acetanilide, p-nitro, p-nitrophenylacetanilide, n-acetyl-p-nitroaniline
PubChem CID 7691
Nombre IUPAC N-(4-nitrofenil)acetamida
SMILES CC(=O)NC1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4′-Nitroacetanilide
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 213°C to 216°C
Color Marrón verdoso o verde amarillento a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3C(O)NHC6H4NO2
Cantidad 25 g
Índice Merck 15, 6667
Información de solubilidad Solubility in water: 2.2g/L (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.16
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Sólido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4'-Nitroacetanilide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.