Learn More
4'-Nitroacetanilida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11420014
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11420014 25 g 25 g
11410014 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11420014 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13539.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 104-04-1 | C8H8N2O3 | 180.163 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 104-04-1
Fórmula molecular C8H8N2O3
Peso molecular (g/mol) 180.163
Número MDL MFCD00007303
Clave InChI NQRLPDFELNCFHW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4'-nitroacetanilide, n-4-nitrophenyl acetamide, 4-nitroacetanilide, p-nitroacetanilide, acetamide, n-4-nitrophenyl, n-acetyl-4-nitroaniline, p-acetamidonitrobenzene, acetanilide, p-nitro, p-nitrophenylacetanilide, n-acetyl-p-nitroaniline
PubChem CID 7691
Nombre IUPAC N-(4-nitrofenil)acetamida
SMILES CC(=O)NC1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-Nitroacetanilide
Punto de fusión 215°C to 217°C
Cantidad 25 g
Beilstein 2211962
Índice Merck 14,6581
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.16
Porcentaje de pureza 98%