Learn More
4'-nitroacetanilida-2',3',5',6'-d4, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4'-Nitroacetanilide-2',3',5',6'-D4 |
| CAS | 68239-25-8 |
| Fórmula molecular | C8 D4 H4 N2 O3 |
| Cantidad | 0.5 g |
| Sinónimo | Acetamide, N-(4-nitrophenyl-2,3,5,6-d4)- (9 CI, ACI), N-(4-Nitrophenyl-2,3,5,6-d4)acetamide (ACI), 4'-Nitroacetanilide-d4, 4'-Nitroacetanilide-2',3',5',6'-d4, 4'-Nitroacetanilide-2',3',5',6'-D4 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C8H8N2O3/c1-6(11)9-7-2-4-8(5-3-7)10(12)13/h2-5 H,1H3,(H,9,11)/i2D,3 D,4 D,5 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c(c([2 H])c([2 H])c1NC(=O)C)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | N-(2,3,5,6-tetradeuterio-4-nitrofenil)acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 184.1854 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 184.0786 g/mol |
| Mostrar más |