Learn More
4-Nitro Sulfametoxazol, TRC
Código de producto. 30135518
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135518 50 mg 50 miligramos
17964655 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30135518 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN54900050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 29699-89-6
Fórmula molecular C10H9N3O5S
Peso molecular (g/mol) 283.26
Sinónimo N-(5-Methyl-3-isoxazolyl)-4-nitrobenzenesulfonamide, N-(5-Methylisoxazol-3-yl)-4-nitrobenzenesulfonamide, Nitrosulfamethoxazole;
Nombre IUPAC N-(5-metilisoxazol-3-il)-4-nitrobenzenosulfonamida
SMILES O=S(C1=CC=C([N+]([O-])=O)C=C1)(NC2=NOC(C)=C2)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitro Sulfamethoxazole
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H9N3O5S/c1-7-6-10(11-18-7)12-19(16,17)9-4-2-8(3-5-9)13(14)15/h2-6H,1H3,(H,11,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 383.03
Porcentaje de pureza >95%