Learn More
4-Nitro Propofol, TRC
Código de producto. 30464669
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Código de producto. Cantidad
30464669 10 mg
1 options
Código de producto. 30464669 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN51980010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1576-14-3
Fórmula molecular C12H17NO3
Peso molecular (g/mol) 223.27
Sinónimo 4-Nitro-2,6-diisopropylphenol, 2,6-Bis(1-methylethyl)-4-nitro-phenol, 2,6-Diisopropyl-4-nitrophenol
Nombre IUPAC 4-nitro-2,6-di(propan-2-il)fenol
SMILES CC(C)c1cc(cc(C(C)C)c1O)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitro Propofol
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H17NO3/c1-7(2)10-5-9(13(15)16)6-11(8(3)4)12(10)14/h5-8,14H,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.1208