Learn More
4-Nitro-o-xileno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11367405
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11367405 500 g 500 g
11357405 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11367405 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L05342.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 99-51-4 | C8H9NO2 | 151.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99-51-4
Fórmula molecular C8H9NO2
Peso molecular (g/mol) 151.17
Número MDL MFCD00007268
Clave InChI HFZKOYWDLDYELC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-nitro-o-xylene, p-nitro-o-xylene, o-xylene, 4-nitro, benzene, 1,2-dimethyl-4-nitro, para-nitro-ortho-xylene, 3,4-dimethyl-1-nitrobenzene, 4-nitro-1,2-dimethylbenzene, 1,2-dimethyl-4-nitrobenzol, 3,4-dimethylnitrobenzene, ccris 3118
PubChem CID 7440
Nombre IUPAC 1,2-dimetil-4-nitrobenceno
SMILES CC1=CC=C(C=C1C)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitro-o-xylene
Punto de fusión 27°C to 31°C
Densidad 1.136
Cantidad 500 g
Índice de refracción 1.556
Número UN UN3447
Beilstein 2043245
Punto de ebullición 255°C to 257°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.17
Porcentaje de pureza 99%