Learn More
4-Nitro-m-fenilendiamina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11308655
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11308655 10 g 10 g
11318655 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11308655 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L12166.09
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 5131-58-8 | C6H7N3O2 | 153.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5131-58-8
Fórmula molecular C6H7N3O2
Peso molecular (g/mol) 153.14
Número MDL MFCD00025289
Clave InChI DPIZKMGPXNXSGL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-nitro-m-phenylenediamine, 4-nitro-1,3-phenylenediamine, 2,4-diaminonitrobenzene, 1,3-benzenediamine, 4-nitro, 4-nitro-1,3-benzenediamine, 1,3-diamino-4-nitrobenzene, m-phenylenediamine, 4-nitro, 3-amino-4-nitrophenylamine, 4-nitro-1,3-fenylendiamin, unii-0d5u5ew62z
PubChem CID 21208
Nombre IUPAC 4-nitrobenceno-1,3-diamina
SMILES NC1=CC=C(C(N)=C1)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitro-m-phenylenediamine
Punto de fusión 156°C to 160°C
Cantidad 10 g
Beilstein 2094904
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.14
Porcentaje de pureza 95%