Learn More
4-Nitro Lenalidomida, TRC
Código de producto. 30476842
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30476842 100 mg -
30465648 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30476842 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN496395100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 827026-45-9
Fórmula molecular C13 H11 N3 O5
Peso molecular (g/mol) 289.24
Sinónimo 2,6-Piperidinedione, 3-(1,3-dihydro-4-nitro-1-oxo-2H-isoindol-2-yl)-, 3-(1,3-Dihydro-4-nitro-1-oxo-2H-isoindol-2-yl)-2,6-piperidinedione, 3-(4-Nitro-1,3-dihydro-1-oxo-2H-isoindol-2-yl)-2,6-piperidinedione, 3-(4-Nitro-1-oxo-1,3-dihydroisoindol-2-yl)piperidine-2,6-dione, 3-(4-Nitro-1-oxoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dione, 3-(4-Nitro-1-oxoisoindolin-2-yl)piperidine-2,6-dione, 4-Nitro Lenalidomide
Nombre IUPAC 3-(7-nitro-3-oxo-1H-isoindol-2-il)piperidina-2,6-diona
SMILES [O-][N+](=O)c1cccc2C(=O)N(Cc12)C3CCC(=O)NC3=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(4-Nitro-1,3-dihydro-1-oxo-2H-isoindol-2-yl)-2,6-piperidinedione
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H11N3O5/c17-11-5-4-10(12(18)14-11)15-6-8-7(13(15)19)2-1-3-9(8)16(20)21/h1-3,10H,4-6H2,(H,14,17,18)
Formula Weight (peso de la fórmula) 289.0699