Learn More
4-nitro-L-fenilalanina, Thermo Scientific™
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-3-(4-nitrophenyl)propanoic acid |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Cantidad | 1 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 210.19 |
| Porcentaje de pureza | 97% |