Learn More
Monohidrato 4-Nitro-L-fenilalanina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11373326
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11373326 1 g 1 g
11383326 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11373326 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L12709.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 207591-86-4 | C9H12N2O5 | 228.204 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 207591-86-4
Fórmula molecular C9H12N2O5
Peso molecular (g/mol) 228.204
Número MDL MFCD00051221
Clave InChI OLZDHJRNUIXKLU-QRPNPIFTSA-N
Sinónimo 4-nitro-l-phenylalanine monohydrate, 4-nitro-l-phenylalanine hydrate, s-2-amino-3-4-nitrophenyl propanoic acid hydrate, h-phe 4-no2-oh.h2o, 2s-2-amino-3-4-nitrophenyl propanoic acid hydrate, 4-nitro-l-phenylalanin hydrate, phenylalanine, 4-nitro-hydrate, l-phenylalanine, 4-nitro-, monohydrate, 4-nitro-l-phenylalnine, pubchem12061
PubChem CID 2734751
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-3-(4-nitrofenol)propanoico;hidrato
SMILES C1=CC(=CC=C1CC(C(=O)O)N)[N+](=O)[O-].O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitro-L-phenylalanine monohydrate
Punto de fusión 236°C to 239°C (decomposition)
Beilstein 2809673
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.21 (210.19 Anhydrous)
Rotación óptica +6.5° (c=1 in 5N HCl)
Porcentaje de pureza 98%