Learn More
Clorhidrato de éster metílico de 4-nitro-L-fenilalanina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Nitro-L-Phenylalanine Methyl Ester Hydrochloride |
| CAS | 17193-40-7 |
| Fórmula molecular | C10H13ClN2O4 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | p-Nitrophenylalanine Methyl Ester Hydrochloride, (S)-1-Methoxycarbonyl-2-(4-nitrophenyl)ethanaminium Chloride, (S)-2-Amino-3-(4-nitrophenyl)propionic Acid Methyl Ester Hydrochloride, Methyl (S)-2-Amino-3-(4-nitrophenyl)propanoate Hydrochloride, Methyl 4-Nitro-L-phenylalaninate Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12N2O4.ClH/c1-16-10(13)9(11)6-7-2-4-8(5-3-7)12(14)15;/h2-5,9H,6,11H2,1H3;1H/t9-;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.COC(=O)[C@@H](N)Cc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | (2S)-2-amino-3-(4-nitrofenil)propanoato de metilo; clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 260.67 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 260.0564 |