Learn More
4-nitro-L-fenilalanina, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15483597
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15483597 250 mg 250 miligramos
11476120 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15483597 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27067.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 949-99-5
Fórmula molecular C9H10N2O4
Peso molecular (g/mol) 210.19
Número MDL MFCD00051221
Clave InChI GTVVZTAFGPQSPC-QMMMGPOBSA-N
Sinónimo 4-nitro-l-phenylalanine, h-phe 4-no2-oh, s-2-amino-3-4-nitrophenyl propanoic acid, 4-nitro-3-phenyl-l-alanine, l-4-nitrophenylalanine, p-nitro-l-phenylalanine, 2s-2-amino-3-4-nitrophenyl propanoic acid, p-nitrophenylalanine, l-phenylalanine, 4-nitro, l-4-no2-phe-oh
PubChem CID 13706
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-3-(4-nitrophenyl)propanoic acid
SMILES N[C@@H](CC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitro-L-phenylalanine
Cantidad 250 mg
Olor Odorless
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.19
Porcentaje de pureza 98%