Learn More
4-Nitro-bencenoetanol, TRC
Código de producto. 30484287
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30484287 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30484287 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN5022402.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitro-benzeneethanol
CAS 100-27-6
Fórmula molecular C8H9NO3
Cantidad 2.5 g
Sinónimo p-Nitro-phenethyl alcohol, 1-(2-Hydroxyethyl)-4-nitrobenzene, 2-(4-Nitrophenyl)-1-ethanol, 2-(4-Nitrophenyl)ethanol, 2-(4-Nitrophenyl)ethyl alcohol, 2-(p-Nitrophenyl)ethanol, 4-Nitrobenzeneethanol, 4-Nitrophenethanol, 4-Nitrophenethyl alcohol, NSC 55519, p-Nitrophenethyl alcohol, p-Nitrophenylethyl alcohol
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9NO3/c10-6-5-7-1-3-8(4-2-7)9(11)12/h1-4,10H,5-6H2
SMILES OCCc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 2-(4-nitrofenil)etanol
Peso molecular (g/mol) 167.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.0582