Learn More
Cloruro de 4-nitro-alfa-toluenosulfonilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11435500
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11435500 5 g 5 g
11425500 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11435500 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H25794.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 4025-75-6 | C7H6ClNO4S | 235.638 g/mol
It is used as an intermediate in organic syntheses, pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermedio en la síntesis orgánica y los productos farmacéuticos.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar alejado de agentes oxidantes, bases y agua/humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4025-75-6
Fórmula molecular C7H6ClNO4S
Peso molecular (g/mol) 235.638
Número MDL MFCD00034030
Clave InChI CAXRPEAFHWDFTD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-nitrophenyl methanesulfonyl chloride, 4-nitrophenyl methanesulfonylchloride, 4-nitrobenzylsulfonyl chloride, 4-nitro-alpha-toluenesulfonyl chloride, acmc-20afqe, pubchem21404, 4-nitrobenzyl sulfonyl chloride, 4-nitrobenzyl sulphonyl chloride, 4-nitrophenylmethanesulfonylchloride, chloro 4-nitrophenyl methyl sulfone
PubChem CID 2794642
Nombre IUPAC cloruro de (4-nitrofenil)metanosulfonilo
SMILES C1=CC(=CC=C1CS(=O)(=O)Cl)[N+](=O)[O-]
Specifica
Nombre del producto químico o material 4-Nitro-alpha-toluenesulfonyl chloride
Punto de fusión 91°C to 92°C
Cantidad 5 g
Número UN UN3261
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 235.64
Porcentaje de pureza 97%
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.