Learn More
Cloruro de 4-nitro-alfa-toluenosulfonilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
It is used as an intermediate in organic syntheses, pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Se utiliza como intermedio en la síntesis orgánica y los productos farmacéuticos.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar alejado de agentes oxidantes, bases y agua/humedad.
Specifica
Specifica
| Nombre del producto químico o material | 4-Nitro-alpha-toluenesulfonyl chloride |
| Punto de fusión | 91°C to 92°C |
| Cantidad | 5 g |
| Número UN | UN3261 |
| Sensibilidad | Moisture sensitive |
| Información de solubilidad | Reacts with water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 235.64 |
| Porcentaje de pureza | 97% |
RUO – Research Use Only
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.