Learn More
Cloruro de 4-nitro-alfa-toluenosulfonilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15463307
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15463307 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 15463307 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H25794.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-10-2026
Añadir a la cesta
It is used as an intermediate in organic syntheses, pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de fusión 91°C to 92°C
Cantidad 25 g
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Solid