Learn More
4-Nitro-5-desnitro Tinidazol, TRC
Código de producto. 30482570
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30482570 50 mg -
30465938 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30482570 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN49378550MG
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25459-12-5
Fórmula molecular C8 H13 N3 O4 S
Peso molecular (g/mol) 247.27
Sinónimo 1-[2-(Ethylsulfonyl)ethyl]-2-methyl-4-nitro-1H-imidazole, 1-[2-(Ethylsulfonyl)ethyl]-2-methyl-4-nitro-imidazole, Tinidazole Imp. B (EP), Tinidazole RC B (USP)
Nombre IUPAC 1-(2-etilsulfoniletil)-2-metil-4-nitroimidazol
SMILES CCS(=O)(=O)CCn1cc(nc1C)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nombre del producto químico o material 1-[2-(ethylsulfonyl)ethyl]-2-methyl-4-nitro-1H-imidazole
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H13N3O4S/c1-3-16(14,15)5-4-10-6-8(11(12)13)9-7(10)2/h6H,3-5H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 247.0627
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.