Learn More
4-Nitro-5-desnitro Tinidazol, TRC
Código de producto. 30465938
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30465938 5 mg 5 miligramos
30482570 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30465938 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN4937855MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25459-12-5
Fórmula molecular C8 H13 N3 O4 S
Peso molecular (g/mol) 247.27
Sinónimo 1-[2-(Ethylsulfonyl)ethyl]-2-methyl-4-nitro-1H-imidazole, 1-[2-(Ethylsulfonyl)ethyl]-2-methyl-4-nitro-imidazole, Tinidazole Imp. B (EP), Tinidazole RC B (USP)
Nombre IUPAC 1-(2-etilsulfoniletil)-2-metil-4-nitroimidazol
SMILES CCS(=O)(=O)CCn1cc(nc1C)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-[2-(ethylsulfonyl)ethyl]-2-methyl-4-nitro-1H-imidazole
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H13N3O4S/c1-3-16(14,15)5-4-10-6-8(11(12)13)9-7(10)2/h6H,3-5H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 247.0627