Learn More
4-Nitro-4'-aminodifenilsulfona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Nitro-4'-aminodiphenyl Sulfone |
| CAS | 1948-92-1 |
| Fórmula molecular | C12 H10 N2 O4 S |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Dapsone Impurity 15 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H10N2O4S/c13-9-1-5-11(6-2-9)19(17,18)12-7-3-10(4-8-12)14(15)16/h1-8H,13H2 |
| SMILES | Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)c2ccc(cc2)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 4-(4-nitrofenil)sulfonilanilina |
| Peso molecular (g/mol) | 278.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 278.0361 |