Learn More
4-nitro-4'-aminodifenil-d4 sulfona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Nitro-4'-aminodiphenyl-d4 Sulfone |
| CAS | 1346601-85-1 |
| Fórmula molecular | C12H6D4N2O4S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 4-(4-nitrobenzenesulfonyl)aniline-d4, 4-[(4-Nitrophenyl)sulfonyl]benzenamine-d4, 4-(4-Nitrobenzenesulfonyl)phenylamine-d4, 4-Nitro-4'-aminodiphenylsulfone-d4, NSC 27185-d5 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H10N2O4S/c13-9-1-5-11(6-2-9)19(17,18)12-7-3-10(4-8-12)14(15)16/h1-8H,13H2/i1D,2D,5D,6D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1N)S(=O)(=O)c2ccc(cc2)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 2,3,5,6-tetradeuterio-4-(4-nitrofenil)sulfonilanilina |
| Peso molecular (g/mol) | 282.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 282.0612 |